Documenti fondamentali
SAB5702787
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-RB(pSer780) Antibody, clone 8R5F5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
OSRC,PPP1R130,RB,p105-Rb,pRb,pp110,RB1,Rb
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8R5F5, monoclonal
Stato
liquid
PM
106 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1.74 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
TLSPI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RB1(5925)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a negative regulator of the cell cycle and was the first tumor suppressor gene found. The encoded protein also stabilizes constitutive heterochromatin to maintain the overall chromatin structure. The active, hypophosphorylated form of the protein binds transcription factor E2F1. Defects in this gene are a cause of childhood cancer retinoblastoma (RB), bladder cancer, and osteogenic sarcoma. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthetic phosphorylated peptide around S780 of human RB (P06400).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)