SAB5702752
Anti-VAV3 Antibody, clone 9A10D8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
vav 3 guanine nucleotide exchange factor
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9A10D8, monoclonal
Stato
liquid
PM
98 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.66 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
TKESGEYAISIKYNNEAKHIKILTRDGFFHIAENRKFKSLMELVEYYKHHSLKEGFRTLDTTLQFPYKEPEHSAGQRGNRAGNSLLSPKVLGIAIARYDFC
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VAV3(10451)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)