SAB5702744
Anti-MRP2/ABCC2 Antibody, clone 6L3Z6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ABC30, CMOAT, DJS, MRP2, cMRP
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6L3Z6, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
250 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.50 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
CLGRALLRKSKILVLDEATAAVDLETDNLIQTTIQNEFAHCTVITIAHRLHTIMDSDKVMVLDNGKIIECGSPEELLQIPGPFYFMAKEAGIENVNSTKF
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABCC2(1244)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1