SAB5702743
Anti-SKP1 Antibody, clone 10G5X5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
EMC19, OCP-II, OCP2, SKP1A, TCEB1L, p19A
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
10G5X5, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
20 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.25 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
HHKDDPPPPEDDENKEKRTDDIPVWDQEFLKVDQGTLFELILAANYLDIKGLLDVTCKTVANMIKGKTPEEIRKTFNIKNDFTEEEEAQVRKENQWCEEK
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SKP1(6500)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1