Documenti fondamentali
SAB5702728
Sigma-Aldrich
Anti-CLPTM1 Antibody, clone 6R4R8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CLPTM1, CLPTM1, transmembrane protein
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Clone:
6R4R8, monoclonal
application:
WB
Reattività contro le specie:
human
tecniche:
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6R4R8, monoclonal
Stato
liquid
PM
100 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.50 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MAAAQEADGARSAVVAAGGGSSGQVTSNGSIGRDPPAETQPQNPPAQPAPNAWQVIKGVLFRIFIIWAISSWFRRGPAPQDQAGPGGAPRVASRNLFPKD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLPTM1(1209)
Descrizione generale
May play a role in T-cell development.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human CLPTM1 (O96005).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)