Documenti fondamentali
SAB5702709
Sigma-Aldrich
Anti-FKBP38/FKBP8 Antibody, clone 2J7P6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
FKBP38, FKBPr38
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2J7P6, monoclonal
Stato
liquid
PM
49 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.40 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MASCAEPSEPSAPLPAGVPPLEDFEVLDGVEDAEGEEEEEEEEEEEDDLSELPPLEDMGQPPAEEAEQPGALAREFLAAMEPEPAPAPAPEEWLDILGNG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FKBP8(23770)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a member of the immunophilin protein family, which play a role in immunoregulation and basic cellular processes involving protein folding and trafficking. Unlike the other members of the family, this encoded protein does not seem to have PPIase/rotamase activity. It may have a role in neurons associated with memory function. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human FKBP38/FKBP8 (Q14318).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IF/ICC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)