SAB5702701
Anti-IL11RA Antibody, clone 10Z3S9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
IL11RA, CRSDA, interleukin-11 receptor subunit alpha
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
10Z3S9, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
45 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1.5 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
EIPAWGQLHTQPEVEPQVDSPAPPRPSLQPHPRLLDHRDSVEQVAVLASLGILSFLGLVAGALALGLWLRLRRGGKDGSPKPGFLASVIPVDRRPGAPNL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL11RA(3590)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1