SAB5702693
Anti-WSTF Antibody, clone 10Y9B6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
WBSCR10, WBSCR9, WSTF
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
10Y9B6, monoclonal
Stato
liquid
PM
185 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.25 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MAPLLGRKPFPLVKPLPGEEPLFTIPHTQEAFRTREEYEARLERYSERIWTCKSTGSSQLTHKEAWEEEQEVAELLKEEFPAWYEKLVLEMVHHNTASLE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BAZ1B(9031)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)