SAB5702690
Anti-DHFR Antibody, clone 7N3X4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
DHFRP1, DYR
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7N3X4, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
20 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.35 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
HFLSRSLDDALKLTEQPELANKVDMVWIVGGSSVYKEAMNHPGHLKLFVTRIMQDFESDTFFPEIDLEKYKLLPEYPGVLSDVQEEKGIKYKFEVYEKND
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DHFR(1719)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1