SAB5702688
Anti-VPS35 Antibody, clone 8D3L3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
MEM3, PARK17
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8D3L3, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
90 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.38 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
YAGNIIPRLYLLITVGVVYVKSFPQSRKDILKDLVEMCRGVQHPLRGLFLRNYLLQCTRNILPDEGEPTDEETTGDISDSMDFVLLNFAEMNKLWVRMQHQ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VPS35(55737)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1