SAB5702672
Anti-SRSF3 Antibody, clone 9A1Z4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
SFRS3, SRp20
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9A1Z4, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
20 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1.2 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MHRDSCPLDCKVYVGNLGNNGNKTELERAFGYYGPLRSVWVARNPPGFAFVEFEDPRDAADAVRELDGRTLCGCRVRVELSNGEKRSRNRGPPPSWGRRP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SRSF3(6428)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1