SAB5702671
Anti-NUMB Antibody, clone 9X1Y0, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
C14orf41, S171, c14_5527
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9X1Y0, monoclonal
Stato
liquid
PM
66 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.50 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MNKLRQSFRRKKDVYVPEASRPHQWQTDEEGVRTGKCSFPVKYLGHVEVDESRGMHICEDAVKRLKAERKFFKGFFGKTGKKAVKAVLWVSADGLRVVDE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NUMB(8650)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)