Documenti fondamentali
SAB5702642
Sigma-Aldrich
Anti-Endo G Antibody, clone 4L7O4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ENDOG, endonuclease G
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4L7O4, monoclonal
Stato
liquid
PM
30 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.9 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
GPLFLPRTEADGKSYVKYQVIGKNHVAVPTHFFKVLILEAAGGQIELRTYVMPNAPVDEAIPLERFLVPIESIERASGLLFVPNILARAGSLKAITAGSK
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ENDOG(2021)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a nuclear encoded endonuclease that is localized in the mitochondrion. The encoded protein is widely distributed among animals and cleaves DNA at GC tracts. This protein is capable of generating the RNA primers required by DNA polymerase gamma to initiate replication of mitochondrial DNA. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 198-297 of human Endo G (Q14249).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)