SAB5702631
Anti-PLC gamma 1 (PLCG1) Antibody, clone 6V9U10, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
NCKAP3, PLC-II, PLC1, PLC148, PLCgamma1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6V9U10, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
150 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.44 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
GKIKHCRVQQEGQTVMLGNSEFDSLVDLISYYEKHPLYRKMKLRYPINEEALEKIGTAEPDYGALYEGRNPGFYVEANPMPTFKCAVKALFDYKAQREDELTFIKSAIIQNVEKQEGGWWRGD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLCG1(5335)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1