Documenti fondamentali
SAB5702602
Sigma-Aldrich
Anti-CDKN1C/p57 Kip2 Antibody, clone 6T4E6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
BWCR, BWS, KIP2, WBS, p57, p57Kip2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6T4E6, monoclonal
Stato
liquid
PM
50 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
2.00 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MSDASLRSTSTMERLVARGTFPVLVRTSACRSLFGPVDHEELSRELQARLAELNAEDQNRWDYDFQQDMPLRGPGRLQWTEVDSDSVPAFYRETVQVGRC
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDKN1C(1028)
Descrizione generale
This gene is imprinted, with preferential expression of the maternal allele. The encoded protein is a tight-binding, strong inhibitor of several G1 cyclin/Cdk complexes and a negative regulator of cell proliferation. Mutations in this gene are implicated in sporadic cancers and Beckwith-Wiedemann syndorome, suggesting that this gene is a tumor suppressor candidate. Three transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Oct 2010]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human CDKN1C/p57 Kip2 (P49918).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)