SAB5702600
Anti-PHOX2B Antibody, clone 4W5J8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
NBLST2, NBPhox, PMX2B
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4W5J8, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
35 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.55 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
GGGPSPAGAPGAAGPGGPGGEPGKGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGLAAAGGPGQGWAPGPGPITSIPDSLGGPFASVLSSLQRPNGAKAALVKSSMF
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PHOX2B(8929)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1