SAB5702583
Anti-p53 DINP1 Antibody, clone 9Y6Z7, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
SIP, TP53DINP1, TP53INP1A, TP53INP1B, Teap, p53DINP1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9Y6Z7, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
27 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
2.00 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
PPPCFTAGGLTTIKVETSPMENLLIEHPSMSVYAVHNSCPGLSEATRGTDELHSPSSPRVEAQNEMGQHIHCYVAALAAHTTFLEQPKSFRPSQWIKEHSE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TP53INP1(94241)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1