Key Documents
SAB5702577
Sigma-Aldrich
Anti-TSC1 Antibody, clone 6Q10T10, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
LAM, TSC
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6Q10T10, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
150 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.49 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
TTMGEASASIPTTVGSLPSSKSFLGMKARELFRNKSESQCDEDGMTSSLSESLKTELGKDLGVEAKIPLNLDGPHPSPPTPDSVGQLHIMDYNETHHEHS
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TSC1(7248)
Descrizione generale
This gene encodes a growth inhibitory protein thought to play a role in the stabilization of tuberin. Mutations in this gene have been associated with tuberous sclerosis. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jun 2009]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1065-1164 of human Hamartin (Q92574).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1