Documenti fondamentali
SAB5702561
Sigma-Aldrich
Anti-BHMT Antibody, clone 7O7D7, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
BHMT1, HEL-S-61p
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7O7D7, monoclonal
Stato
liquid
PM
45 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.56 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:500 - 1:700
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
CGFEPYHIRAIAEELAPERGFLPPASEKHGSWGSGLDMHTKPWVRARARKEYWENLRIASGRPYNPSMSKPDGWGVTKGTAELMQQKEATTEQQLKELFEKQKFKSQ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BHMT(635)
Descrizione generale
This gene encodes a cytosolic enzyme that catalyzes the conversion of betaine and homocysteine to dimethylglycine and methionine, respectively. Defects in this gene could lead to hyperhomocyst(e)inemia, but such a defect has not yet been observed. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-406 of human BHMT (Q93088).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)