Documenti fondamentali
SAB5702557
Sigma-Aldrich
Anti-CBX4 Antibody, clone 1R5G6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
NBP16, PC2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1R5G6, monoclonal
Stato
liquid
PM
60 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.35 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
EVILLDSDLDEPIDLRCVKTRSEAGEPPSSLQVKPETPASAAVAVAAAAAPTTTAEKPPAEAQDEPAESLSEFKPFFGNIIITDVTANCLTVTFKEYVTV
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CBX4(8535)
Descrizione generale
E3 SUMO-protein ligase which facilitates SUMO1 conjugation by UBE2I. Involved in the sumoylation of HNRNPK, a p53/TP53 transcriptional coactivator, hence indirectly regulates p53/TP53 transcriptional activation resulting in p21/CDKN1A expression. Monosumoylates ZNF131.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 461-560 of human CBX4 (O00257).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IP
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)