SAB5702532
Anti-Cytokeratin 6 (KRT6) Antibody, clone 1T4Z8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CK-6C, CK-6E, CK6A, CK6C, CK6D, K6A, K6C, K6D, KRT6C, KRT6D, PC3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1T4Z8, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
60 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.25 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:1000 - 1:3000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MASTSTTIRSHSSSRRGFSANSARLPGVSRSGFSSVSVSRSRGSGGLGGACGGAGFGSRSLYGLGGSKRISIGGGSCAISGGYGSRAGGSYGFGGAGSGF
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRT6A(3853)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1