SAB5702521
Anti-Peroxiredoxin 1/PAG Antibody, clone 3F8X3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
MSP23, NKEF-A, NKEFA, PAG, PAGA, PAGB, PRX1, PRXI, TDPX2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3F8X3, monoclonal
Stato
liquid
PM
22 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.34 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MSSGNAKIGHPAPNFKATAVMPDGQFKDISLSDYKGKYVVFFFYPLDFTFVCPTEIIAFSDRAEEFKKLNCQVIGASVDSHFCHLAWVNTPKKQGGLGPM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRDX1(5052)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)