SAB5702512
Anti-PI3 Kinase p85 beta Antibody, clone 6E2F5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
MPPH, MPPH1, P85B, p85, p85-BETA
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6E2F5, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
85 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1.50 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
PRDGAPEPGLTLPDLPEQFSPPDVAPPLLVKLVEAIERTGLDSESHYRPELPAPRTDWSLSDVDQWDTAALADGIKSFLLALPAPLVTPEASAEARRALRE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIK3R2(5296)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1