SAB5702499
Anti-Cytokeratin 10 Antibody, clone 4S5Y7, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
BCIE, BIE, CK10, EHK, K10, KPP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4S5Y7, monoclonal
Stato
liquid
PM
60 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.33 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
GGHGGGHGGSSGGGYGGGSSGGGSSGGGYGGGSSSGGHGGSSSGGYGGGSSGGGGGGYGGGSSGGGSSSGGGYGGGSSSGGHKSSSSGSVGESSSKGPRY
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRT10(3858)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)