SAB5702498
Anti-GSTO1 Antibody, clone 7L9P3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
GSTO 1-1, GSTTLp28, HEL-S-21, P28, SPG-R
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7L9P3, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
30 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
0.70 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MSGESARSLGKGSAPPGPVPEGSIRIYSMRFCPFAERTRLVLKAKGIRHEVININLKNKPEWFFKKNPFGLVPVLENSQGQLIYESAITCEYLDEAYPGK
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GSTO1(9446)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1