SAB5702477
Anti-U2AF2/U2AF65 Antibody, clone 8E8R9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
U2AF65
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8E8R9, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
65 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.55 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
EVLCLMNMVLPEELLDDEEYEEIVEDVRDECSKYGLVKSIEIPRPVDGVEVPGCGKIFVEFTSVFDCQKAMQGLTGRKFANRVVVTKYCDPDSYHRRDFW
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... U2AF2(11338)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1