SAB5702468
Anti-ESRRA Antibody, clone 2R10S3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ERR1, ERRa, ERRalpha, ESRL1, NR3B1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2R10S3, monoclonal
Stato
liquid
PM
50 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.34 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MSSQVVGIEPLYIKAEPASPDSPKGSSETETEPPVALAPGPAPTRCLPGHKEEEDGEGAGPGEQGGGKLVLSSLPKRLCLVCGDVASGYHYGVASCEACK
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ESRRA(2101)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)