Documenti fondamentali
SAB5702466
Sigma-Aldrich
Anti-Prolactin Receptor Antibody, clone 9B10J3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HPRL, MFAB, hPRLrI
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9B10J3, monoclonal
Stato
liquid
PM
90 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.55 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MKENVASATVFTLLLFLNTCLLNGQLPPGKPEIFKCRSPNKETFTCWWRPGTDGGLPTNYSLTYHREGETLMHECPDYITGGPNSCHFGKQYTSMWRTYI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRLR(5618)
Descrizione generale
This gene encodes a receptor for the anterior pituitary hormone, prolactin, and belongs to the type I cytokine receptor family. Prolactin-dependent signaling occurs as the result of ligand-induced dimerization of the prolactin receptor. Several alternatively spliced transcript variants encoding different membrane-bound and soluble isoforms have been described for this gene, which may function to modulate the endocrine and autocrine effects of prolactin in normal tissue and cancer. [provided by RefSeq, Feb 2011]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Prolactin Receptor (P16471).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)