SAB5702441
Anti-ERK5 Antibody, clone 5C1P5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
BMK1, ERK4, ERK5, PRKM7
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5C1P5, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
115 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
LSKSQVEDPLPPVFSGTPKGSGAGYGVGFDLEEFLNQSFDMGVADGPQDGQADSASLSASLLADWLEGHGMNPADIESLQREIQMDSPMLLADLPDLQDP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPK7(5598)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1