Documenti fondamentali
SAB5702433
Sigma-Aldrich
Anti-PAR4 Antibody, clone 10Q2G9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
PAR4, Par-4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
10Q2G9, monoclonal
Stato
liquid
PM
41 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
YSRTDRSGFPRYNRDANVSGTLVSSSTLEKKIEDLEKEVVRERQENLRLVRLMQDKEEMIGKLKEEIDLLNRDLDDIEDENEQLKQENKTLLKVVGQLTR
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PAWR(5074)
Descrizione generale
The tumor suppressor WT1 represses and activates transcription. The protein encoded by this gene is a WT1-interacting protein that itself functions as a transcriptional repressor. It contains a putative leucine zipper domain which interacts with the zinc finger DNA binding domain of WT1. This protein is specifically upregulated during apoptosis of prostate cells. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 241-340 of human PAR4 (Q96IZ0).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC, IF/ICC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)