SAB5702432
Anti-Carbonic Anhydrase 1 (CA1) Antibody, clone 0G10F8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CA-I, CAB, Car1, HEL-S-11
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
0G10F8, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
29 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
0.75 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
KVLDALQAIKTKGKRAPFTNFDPSTLLPSSLDFWTYPGSLTHPPLYESVTWIICKESISVSSEQLAQFRSLLSNVEGDNAVPMQHNNRPTQPLKGRTVRASF
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CA1(759)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1