Documenti
SAB5702392
Sigma-Aldrich
Anti-NOGO Receptor 1 (RTN4R) Antibody, clone 1R9A3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
NGR, NOGOR
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1R9A3, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
70 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.42 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
RLAANDLQGCAVATGPYHPIWTGRATDEEPLGLPKCCQPDAADKASVLEPGRPASAGNALKGRVPPGDSPPGNGSGPRHINDSPFGTLPGSAEPPLTAVRP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RTN4R(65078)
Descrizione generale
This gene encodes the receptor for reticulon 4, oligodendrocyte myelin glycoprotein and myelin-associated glycoprotein. This receptor mediates axonal growth inhibition and may play a role in regulating axonal regeneration and plasticity in the adult central nervous system. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-400 of human NOGO Receptor 1 (RTN4R) (Q9BZR6).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1