SAB5702379
Anti-DNA topoisomerase II alpha (TOP2A) Antibody, clone 8V9C8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
TOP2, TP2A
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8V9C8, monoclonal
Stato
liquid
PM
190 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.25 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
AKKRAAPKGTKRDPALNSGVSQKPDPAKTKNRRKRKPSTSDDSDSNFEKIVSKAVTSKKSKGESDDFHMDFDSAVAPRAKSVRAKKPIKYLEESDEDDLF
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TOP2A(7153)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)