Documenti fondamentali
SAB5702344
Sigma-Aldrich
Anti-Menin Antibody, clone 5M7L9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
MEAI, SCG2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5M7L9, monoclonal
Stato
liquid
PM
72 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.58 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
VSGPPRKPPGTVAGTARGPEGGSTAQVPAPTASPPPEGPVLTFQSEKMKGMKELLVATKINSSAIKLQLTAQSQVQMKKQKVSTPSDYTLSFLKRQRKGL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MEN1(4221)
Descrizione generale
This gene encodes menin, a putative tumor suppressor associated with a syndrome known as multiple endocrine neoplasia type 1. In vitro studies have shown menin is localized to the nucleus, possesses two functional nuclear localization signals, and inhibits transcriptional activation by JunD, however, the function of this protein is not known. Two messages have been detected on northern blots but the larger message has not been characterized. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Oct 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 516-615 of human Menin (O00255).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)