SAB5702335
Anti-PIK3R3/p55PIK Antibody, clone 2I10M9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
p55, p55-GAMMA, p55PIK
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2I10M9, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
52 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1.5mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
DINRVQAEDLLYGKPDGAFLIRESSKKGCYACSVVADGEVKHCVIYSTARGYGFAEPYNLYSSLKELVLHYQQTSLVQHNDSLNVRLAYPVHAQMPSLCR
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIK3R3(8503)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1