SAB5702327
Anti-Cadherin-13 (CDH13) Antibody, clone 4Z8D1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CDHH, P105
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4Z8D1, monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
3 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
PHAEDMAELVIVGGKDIQGSLQDIFKFARTSPVPRQKRSIVVSPILIPENQRQPFPRDVGKVVDSDRPERSKFRLTGKGVDQEPKGIFRINENTGSVSVT
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDH13(1012)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1