SAB5702319
Anti-CD35/CR1 Antibody, clone 2A0Q1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
C3BR, C4BR, CD35, KN
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2A0Q1, monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1.10 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
DGYTLEGSPWSQCQADDRWDPPLAKCTSRTHDALIVGTLSGTIFFILLIIFLSWIILKHRKGNNAHENPKEVAIHLHSQGGSSVHPRTLQTNEENSRVLP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CR1(1378)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)