Documenti
SAB5702267
Sigma-Aldrich
Anti-PQBP1 Antibody, clone 8D8H6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
PQBP1,MRX2,MRX55,MRXS3,MRXS8,NPW38,RENS1,SHS
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8D8H6, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
38 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
2.00 mg/mL
tecniche
western blot: 1:200 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PQBP1(10084)
Descrizione generale
This gene encodes a nuclear polyglutamine-binding protein that is involved with transcription activation. The encoded protein contains a WW domain. Mutations in this gene have been found in patients with Renpenning syndrome 1 and other syndromes with X-linked mental retardation. Multiple alternatively spliced transcript variants that encode different protein isoforms have been described for this gene.
Immunogeno
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant protein of human PQBP1.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1