SAB5702228
Anti-PML Antibody, clone 2A0N10, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
MYL,PP8675,RNF71,TRIM19,PML
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2A0N10, monoclonal
Stato
liquid
PM
68-120 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1.10 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MEPAPARSPRPQQDPARPQEPTMPPPETPSEGRQPSPSPSPTERAPASEEEFQFLRCQQCQAEAKCPKLLPCLHTLCSGCLEASGMQCPICQAPWPLGAD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PML(5371)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)