SAB5702223
Anti-Glucocorticoid Receptor Antibody, clone 2K3E8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
GCCR,GCR,GCRST,GR,GRL,NR3C1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2K3E8, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
95 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.20 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
DSKESLTPGREENPSSVLAQERGDVMDFYKTLRGGATVKVSASSPSLAVASQSDSKQRRLLVDFPKGSVSNAQQPDLSKAVSLSMGLYMGETETKVMGNDLGFPQQGQISLSSGETDLKLLEESIANLNRSTSVPENPKSSASTAVSAAPTEKEFPKTHSDVSSEQQHLKGQTGTNGGN
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1