Documenti fondamentali
SAB5702219
Sigma-Aldrich
Anti-HSPA12A Antibody, clone 8Q8M3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
heat shock 70kDa protein 12A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8Q8M3, monoclonal
Stato
liquid
PM
75 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1.50 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
SEQQSFLVVVAVDFGTTSSGYAYSFTKEPECIHVMRRWEGGDPGVSNQKTPTTILLTPERKFHSFGYAARDFYHDLDPNEAKQWLYLEKFKMKLHTTGDLT
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Adapter protein for SORL1, but not SORT1. Delays SORL1 internalization and affects SORL1 subcellular localization.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human HSPA12A (O43301).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)