SAB5702212
Anti-UCP1+UCP3 Antibody, clone 0S10O10, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
AI385626, Slc25a7, Ucp
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
0S10O10, monoclonal
Stato
liquid
PM
30 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
1.00 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MVNPTTSEVQPTMGVKIFSAGVSACLADIITFPLDTAKVRLQIQGEGQASSTIRYKGVLGTITTLAKTEGLPKLYSGLPAGIQRQISFASLRIGLYDSVQEYFSSGRETPASLGNKISAGLMTGGVAVFIGQPTEVVKVRMQAQSHLHGIKPRYTGTYNAYRVIATTESLSTLWKGTTPNLMRNVIINCTELVTYDLMKGALVNNKILADDVPCHLLSALVAGFCTTLLASPVDVVKTRFINSLPGQYPSVPSCAMSMYTKEGPTAFFKGFVASFLRLGSWNVIMFVCFEQLKKELMKSRQTVDCTT
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... UCP1(22227)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)