SAB5702154
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
rabbit monoclonal, 7L2V7
Sinonimo/i:
CMT2CC,NFH,NEFH
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Anti-Neurofilament H Antibody, clone 7L2V7, Rabbit Monoclonal,
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7L2V7, monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1.41 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
AKSPAKEEAKSPPEAKSPEKEEAKSPAEVKSPEKAKSPAKEEAKSPAEAKSPEKAKSPVKEEAKSPAEAKSPVKEEAKSPAEVKSPEKAKSPTKEEAKSPE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEFH(4744)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1