SAB5702129
Anti-LGI1 Antibody, clone 2P8Z9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
LGI1, ADLTE, ADPAEF, ADPEAF, EPITEMPIN, EPT, ETL1, IB1099, leucine rich glioma inactivated 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2P8Z9, monoclonal
Stato
liquid
PM
64 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.67 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
NLQTLPKDIFKGLDSLTNVDLRGNSFNCDCKLKWLVEWLGHTNATVEDIYCEGPPEYKKRKINSLSSKDFDCIITEFAKSQDLPYQSLSIDTFSYLNDEYV
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... Lgi1(9211)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)