SAB5702110
Anti-HDAC3 Antibody, clone 1M1O7, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HD3,RPD3,RPD3-2,HDAC3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1M1O7, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
49 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.35 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
FEYFAPDFTLHPDVSTRIENQNSRQYLDQIRQTIFENLKMLNHAPSVQIHDVPADLLTYDRTDEADAEERGPEENYSRPEAPNEFYDGDHDNDKESDVEI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HDAC3(8841)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1