SAB5702103
Anti-PEX19 Antibody, clone 9O7Q9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
PEX19, D1S2223E, HK33, PBD12A, PMP1, PMPI, PXF, PXMP1, peroxisomal biogenesis factor 19
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9O7Q9, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
35 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
0.4 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MAAAEEGCSVGAEADRELEELLESALDDFDKAKPSPAPPSTTTAPDASGPQKRSPGDTAKDALFASQEKFFQELFDSELASQATAEFEKAMKELAEEEPH
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PEX19(5824)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1