SAB5702101
Anti-Integrin alpha 6 (ITGA6/CD49f) Antibody, clone 2R5F1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CD49f,ITGA6B,VLA-6,Integrin alpha 6,ITGA6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2R5F1, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
125 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
IDLRQKTACGAPSGICLQVKSCFEYTANPAGYNPSISIVGTLEAEKERRKSGLSSRVQFRNQGSEPKYTQELTLKRQKQKVCMEETLWLQDNIRDKLRPIPITASVEIQEP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA6(3655)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3