SAB5702091
Anti-TNFR2/TNFRSF1B Antibody, clone 7S1K0, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CD120b,TBPII,TNF-R-II,TNF-R75,TNFBR,TNFR1B,TNFR2,TNFR80,p75,p75TNFR,TNF Receptor II,TNFRSF1B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7S1K0, monoclonal
Stato
liquid
PM
68 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.38 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
RASTGSSDSSPGGHGTQVNVTCIVNVCSSSDHSSQCSSQASSTMGDTDSSPSESPKDEQVPFSKEECAFRSQLETPETLLGSTEEKPLPLGVPDAGMKPS
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNFRSF1B(7133)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)