Documenti fondamentali
SAB5702067
Sigma-Aldrich
Anti-CHD1L Antibody, clone 3C1O9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ALC1, CHDL
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3C1O9, monoclonal
Stato
liquid
PM
101 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
2 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
GEESSAELDYQDPDATSLKYVSGDVTHPQAGAEDALIVHCVDDSGHWGRGGLFTALEKRSAEPRKIYELAGKMKDLSLGGVLLFPVDDKESRNKGQDLLAL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHD1L(9557)
Descrizione generale
This gene encodes a DNA helicase protein involved in DNA repair. The protein converts ATP to add poly(ADP-ribose) as it regulates chromatin relaxation following DNA damage. Overexpression of this gene has been linked to several types of cancers. [provided by RefSeq, Feb 2017]
Immunogeno
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 700-800 of human CHD1L (Q86WJ1).
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)