SAB5702059
Anti-HSPB8/HSP22 Antibody, clone 3K10W1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CMT2L, DHMN2, E2IG1, H11, HMN2, HMN2A, HSP22
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3K10W1, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
22 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.50 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MADGQMPFSCHYPSRLRRDPFRDSPLSSRLLDDGFGMDPFPDDLTASWPDWALPRLSSAWPGTLRSGMVPRGPTATARFGVPAEGRTPPPFPGEPWKVCV
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSPB8(26353)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1